Tisk…
Aceton ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Propanone
20065.293EA 687 CZK
20065.293 20065.470 20065.362 20065.327 20065.464 20065.555
Aceton ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Aceton
Vzorec: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Bod varu: 56,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95,4 °C
Hustota: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: <–20 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008765
CAS číslo: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Related substances Passes test
Boiling point 56 - 56.7 °C
Density (20/4) 0.79 - 0.793
Evaporation residue Max. 20 ppm
Assay Min. 99.5 %
Acidity Passes test
Alkalinity Passes test
Appearance of solution Passes test
Insolubility in water Passes test
IR Spectrum Passes test
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 2 ppm
Water Max. 0.3 %