Tisk…
Kyselina octová 99.8% p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
222142500.EA 1060 CZK
222142500. 222140010. 222140050. 222140025. 222140200.
Kyselina octová 99.8% p.a.
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Bod varu: 117…118 °C (760 mmHg)
Bod tání: 16…16,5 °C
Hustota: 1,048 g/cm³
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036152
CAS číslo: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119475328-30
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Titration with NaOH ≥99.8 %
Dilution test Passes test
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Nickel (Ni) ≤0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.5 ppm
Acetic anhydride (C4H6O3) ≤0.01 %
KMnO4-reducing substance Passes test
K2Cr2O7-reducing substance Passes test