Tisk…
Pentacosanoic acid
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15973630EA 6200 CZK
EHERC15973630
Pentacosanoic acid
Pentacosanoic acid
Vzorec: C₂₅H₅₀O₂
MW: 382,67 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00020551
CAS číslo: 506-38-7
EINECS: 208-036-0