Tisk…
1,2-Dichlorpropan
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Nebezpečí
EHERCA12480000EA 1450 CZK
EHERCA12480000
1,2-Dichlorpropan
1,2-Dichloropropane
Vzorec: ClH₂CCH₂CH₂Cl
MW: 112,99 g/mol
Bod varu: 96 °C (1013 hPa)
Bod tání: –100 °C
Hustota: 1,158 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000868
CAS číslo: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN: 1279
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08039