Tisk…
2-chlorpropan
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Nebezpečí
EHERCA11502600EA 0 CZK
EHERCA11502600
2-chlorpropan
2-chlorpropan
Vzorec: C₃H₇Cl
MW: 78,54 g/mol
Bod varu: 35,74 °C (1013 hPa)
Bod tání: –117 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000867
CAS číslo: 75-29-6
EINECS: 200-858-8
UN: 2356
ADR: 3,I
Merck Index: 13,05231