Dichlormethan, anhydrous (max. 0.001% H₂O) ≥99.8% stabilizovaný
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
Stabilization:
stabilizovaný s 2-methyl-2-butenu 20 ppm
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83682.290EA
4160
CZK
83682.290
83682.230
Dichlormethan, anhydrous (max. 0.001% H₂O) ≥99.8% stabilizovaný
Dichloromethane
250 ml láhev s uzávěrem se septem a šesti oddělenými body vpichu
Vzorec:
CH₂Cl₂ MW: 84,93 g/mol Bod varu: 39,8 °C (1013 hPa) Bod tání: –95 °C Hustota: 1,322 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS číslo: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119480404-41 Merck Index: 12,06140 |
Výsledky specifikačního testu
Obsah (bezvodá substance) | Min. 99,8 % |
Kyselost | Max. 0,0005 meq/g |
Odparek | Max. 5 ppm |
Voda | Max. 10 ppm |