Chloroform, dehydrated (max. 0.01% H₂O) 99.0-99.6% stabilizovaný, GPR RECTAPUR® for synthesis
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabilised with ethanol 0,6 %
22710.321EA
3380
CZK
22710.321
Chloroform, dehydrated (max. 0.01% H₂O) 99.0-99.6% stabilizovaný, GPR RECTAPUR® for synthesis
Chloroform
Vzorec:
CHCl₃ MW: 119,38 g/mol Bod varu: 61,7 °C (1013 hPa) Bod tání: –63 °C Hustota: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS číslo: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119486657-20 Merck Index: 13,02160 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 99.0 - 99.6 % |
Density (20/4) | 1.473 - 1.489 |
Ethanol | 0.1 - 1.0 % |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |
Water | Max. 100 ppm |