Tisk…
1,3-Dichloro-2-propanol
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Nebezpečí
EHERC12481600EA 1940 CZK
EHERC12481600
1,3-Dichloro-2-propanol
1,3-Dichloro-2-propanol
Vzorec: ClH₂CCHOHCH₂Cl
MW: 128,99 g/mol
Bod varu: 174 °C (1013 hPa)
Bod tání: –4 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000951
CAS číslo: 96-23-1
EINECS: 202-491-9
UN: 2750
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03100