Tisk…
1,1,1-Trifluoroacetylacetone 98%
Varování
ACRO216710250EA 4940 CZK
ACRO216710250 ACRO216711000 ACRO216710100
1,1,1-Trifluoroacetylacetone 98%
1,1,1-Trifluoroacetylacetone
Vzorec: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,09 g/mol
Bod varu: 105…107 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,27 g/cm³
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000427
CAS číslo: 367-57-7
EINECS: 206-698-5
UN: 1224
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %