Tisk…
Dijódmetan ≥98.5%, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06053.0100EA 17080 CZK
1.06053.0100
Dijódmetan ≥98.5%, Supelco®
Dijódmetan
for the separation of minerals
Vzorec: CH₂I₂
MW: 267,84 g/mol
Bod varu: 182 °C (1013 hPa)
Bod tání: 6 °C
Hustota: 3,32537 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001079
CAS číslo: 75-11-6
EINECS: 200-841-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06143
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/22/729122.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC, area%) ≥ 98.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 3.310 - 3.320
Water (K. F.) ≤ 0.02 %
Free acid (as HI) ≤ 0.005 %
Evaporation residue ≤ 0.005 %
Identity (IR) passes test