Tisk…
Dijódmetan ≥99.4% stabilizovaný, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent, for mineralogy
Dodavatel: VWR Chemicals
Stabilization: Stabilised with copper ~ 45 g/l
25633.186EA 10730 CZK
25633.186
Dijódmetan ≥99.4% stabilizovaný, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent, for mineralogy
Dijódmetan
Vzorec: CH₂I₂
MW: 267,84 g/mol
Bod varu: 182 °C (1013 hPa)
Bod tání: 6 °C
Hustota: 3,32537 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001079
CAS číslo: 75-11-6
EINECS: 200-841-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06143
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/22/729122.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.4 %
Stabilizer (Cu) about 45 g/l
Acidity Max. 0.003 meq/g
Density (20/4) 3.310 - 3.322
Solidification point 5.6 - 6.2 °C