Tisk…
Diethylether, extra dry 99.5% stabilizovaný, AcroSeal™
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
326861000.EA 1890 CZK
326861000. 326860010. 326860025.
Diethylether, extra dry 99.5% stabilizovaný, AcroSeal™
Diethylether
Vzorec: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Bod varu: 34,6 °C (760 mmHg)
Bod tání: –116 °C
Hustota: 0,714 g/cm³
Bod vzplanutí: –45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011646
CAS číslo: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Stabilizer 1.5 to 10 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)