Diethylether ≥99.5% stabilizovaný, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabilised with ethanol < 1%
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83659.320EA
3444
CZK
83659.320
Diethylether ≥99.5% stabilizovaný, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Diethylether
Vzorec:
(CH₃CH₂)₂O MW: 74,12 g/mol Bod varu: 35 °C (1013 hPa) Bod tání: –123 °C Hustota: 0,7135 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –40 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011646 CAS číslo: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 UN: 1155 ADR: 3,I REACH: 01-2119535785-29 Merck Index: 12,03852 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.50 % |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.0200 % |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |