Tisk…
(±)-2-Nonanol
MOLE25104481-100GEA 0 CZK
MOLE25104481-100G
(±)-2-Nonanol
(±)-2-Nonanol
Vzorec: C₉H₂₀O
MW: 144,26 g/mol
Bod varu: 193 °C (1013 hPa)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 628-99-9
EINECS: 211-065-1