2-Propanol, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
|
Nebezpečí
|
8119.5000EA
5710
CZK
8119.5000
8119.2500
8119.9200
8119.9025
2-Propanol, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
2-Propanol
Vzorec:
(CH₃)₂CHOH MW: 60,1 g/mol Bod varu: 82 °C (1013 hPa) Bod tání: –89 °C Hustota: 0,786 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 12 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS číslo: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (by GC) | min. 99 % |
Acidity (as CH3COOH) | max. 0.002 % |
Alkalinity (as NH3) | max. 0.002 % |
Boiling Range | max. 1.0 °C |
Density (g/ml) at 25°C | 0.781 - 0.783 |
Recorded Boiling Point | 82 °C |
Residue after Evaporation | max. 0.005 % |
Water (H2O) | max. 0.2 % |