2-Propanol standard for the analysis of tobacco, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00272.2500EA
4820
CZK
1.00272.2500
1.00272.9050
2-Propanol standard for the analysis of tobacco, Supelco®
2-Propanol
Vzorec:
(CH₃)₂CHOH MW: 60,1 g/mol Bod varu: 82 °C (1013 hPa) Bod tání: –89 °C Hustota: 0,786 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 12 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS číslo: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -89 °C |
Boiling Point | 82 °C |
Vapor Pressure | 41.6 hPa |
Flash Point | 12 °C |
Refractive Index | 1.378 |
Explosion Limit | 2 - 12 %(V) |
Density | 0.78 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 425 °C |
Evaporation number | 2.93 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |