Chcete se opět přihlásit?
Lahve laboratorní, kruhové, se šroubovacím uzávěrem GL 45
Dodavatel: Brand
Grade 3.3 borosilikátového skla s PP šroubovacím uzávěrem.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • vysoká teplotní odolnost
  • minimální teplotní roztažnost poskytuje relativně vysokou odolnost k teplotním změnám
Kruhové, se stupnicí, závit DIN GL 45, nalevací kroužek a modrý PP šroubovací uzávěr.
*Se speciálně tvarovaným skleněným okrajem pro lepší nalévání; není potřeba přídavný nalévací kroužkem
Certifikace: ISO 4796
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Objem Závit Ø vněj. Výška Bal. VWR katalogové číslo Množství
10000 ml GL 45 234 mm 410 mm 1 BRND122574
1000 ml GL 45 101 mm 225 mm 10 BRND122562
100 ml GL 45 56 mm 100 mm 10 BRND122538
20000 ml GL 45 300 mm 505 mm 1 BRND122578
2000 ml GL 45 136 mm 262 mm 10 BRND122564
25* ml GL 25 36 mm 70 mm 10 BRND122520
250 ml GL 45 70 mm 138 mm 10 BRND122548
5000 ml GL 45 186 mm 335 mm 1 BRND122570
500 ml GL 45 86 mm 176 mm 10 BRND122554
50 ml GL 32 46 mm 87 mm 10 BRND122528
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rozbalit vše / Zavřít vše
Spare Parts
Popis Závit Bal. VWR katalogové číslo Množství
Nalévací kroužky GL 32 10 BRND122662
Nalévací kroužky GL 45 10 BRND122664
Screw caps GL 25 10 BRND122620
Screw caps GL 32 10 BRND122628
Screw caps GL 45 10 BRND122638
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství