Tisk…
Methanol 99.8% for electronic use (MOS) residue-free
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO327900025EA 2720 CZK
ACRO327900025 ACRO327900010
Methanol 99.8% for electronic use (MOS) residue-free
Methanol
Vzorec: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Bod varu: 64,7 °C (760 mmHg)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0,791 g/cm³
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004595
CAS číslo: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤50 ppb
Barium (Ba) ≤200 ppb
Copper (Cu) ≤50 ppb
Iron (Fe) ≤200 ppb