Tisk…
Methanol, EMPARTA® ACS analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07018.2511EA 793 CZK
1.07018.2511 1.07018.9026 1.07018.4000 MERC1.07018.2511UK
Methanol, EMPARTA® ACS analytical reagent, Supelco®
Methanol
Vzorec: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Bod varu: 64,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 11 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004595
CAS číslo: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -98 °C
Molar Mass 32.04 g/mol
Vapor Pressure 128 hPa (20 °C)
Flash Point 10 °C
Refractive Index 1.33
Explosion Limit 5.5 - 44 %(V)
Density 0.792 g/cm3 (20 °C)
pH 64.5 °C (1013 hPa)
Ignition Point 455 °C DIN 51794
Evaporation Number 6.3