Tisk…
Methanol, Prepsolv® for preparative chromatography, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.13351.2500EA 1210 CZK
1.13351.9030 1.13351.9185 1.13351.4000 1.13351.2500
Methanol, Prepsolv® for preparative chromatography, Supelco®
Methanol
Vzorec: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Bod varu: 64,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 11 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004595
CAS číslo: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg