Tisk…
Glycerin ≥99.0%, Proteomics Grade
M152-1LEA 2250 CZK
M152-1L
Glycerin ≥99.0%, Proteomics Grade
Glycerin
Vzorec: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92,09 g/mol
Bod varu: 182 °C
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 177 °C (uz. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004722
CAS číslo: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/74/734774.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Arsenic <0.0003%
Chloride 0.001%
DNase None
Heavy metals (as Pb) <0.0005%
Protease None
Purity (Anhydrous) 99.0%
Residue on ignition 0.01%
RNase None
Specific Gravity Measurement 1.2615 − 1.2635
Sulfate 0.001%
Water (KF) 1.0%