1,4-Butanedithiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW520802-100GEA
5040
CZK
SIALW520802-100G
SIALW520802-25G
SIALW520802-SAMPLE
1,4-Butanedithiol, Sigma-Aldrich®
1,4-Butanedithiol
Vzorec:
C₄H₁₀S₂ MW: 122,26 g/mol Bod varu: 105 °C (1013 hPa) Bod tání: –53 °C Hustota: 1,0621 g/cm³ (0 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004906 CAS číslo: 1191-08-8 EINECS: 214-728-3 UN: 3334 ADR: 9, |