Tisk…
Dodecylsíran sodný
Nebezpečí
MOLE15171947-500GEA 3900 CZK
MOLE15171947-500G MOLE15171947-1KG
Dodecylsíran sodný
Dodecylsíran sodný
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Bod tání: 204…207 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036175
CAS číslo: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,08710
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg