Tisk…
Dodecylsíran sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
SIAL71729-1KGEA 23210 CZK
SIAL71729-1KG SIAL71729-100G SIAL71729-500G
Dodecylsíran sodný, Sigma-Aldrich®
Dodecylsíran sodný
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Bod tání: 204…207 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036175
CAS číslo: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,08710
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg