n-Dodekan
Dodavatel: Mettler - Toledo
|
Nebezpečí
|
METT51338012EA
7360
CZK
METN51338012
METT51338012
n-Dodekan
n-Dodekan
Vzorec:
H₃C(CH₂)₁₀CH₃ MW: 170,34 g/mol Bod varu: 216 °C (1013 hPa) Bod tání: –9,6 °C Hustota: 0,7487 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 74 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008969 CAS číslo: 112-40-3 EINECS: 203-967-9 |