n-Hexan, EMSURE® ACS p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04367.1000EA
1050
CZK
1.04367.1000
1.04367.9190
1.04367.2511
1.04367.2500
1.04367.6025
n-Hexan, EMSURE® ACS p.a., Supelco®
n-Hexan
Rozpouštědla třídy EMSURE® jsou vhodná pro široké spektrum klasických laboratorních aplikací a jsou často používána v regulovaných a vysoce náročných laboratořích. EMSURE® poskytuje celosvětově nejlepší a nejrozsáhlejší specifikace produktu. Prohlašujeme, že náš sortiment EMSURE® je v souladu s předpisy ACS, reagenční část Evropského lékopisu (Reag. Ph Eur) a rovněž s normami ISO.
Vzorec:
H₃C(CH₂)₄CH₃ MW: 86,18 g/mol Bod varu: 69 °C (1013 hPa) Bod tání: –94,3 °C Hustota: 0,659 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: -22 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS číslo: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |
Výsledky specifikačního testu
Rozpustnost | 0,0095 g/l (20 °C) |
Bod tání | -94,3 °C |
Molární hmotnost | 86,18 g/mol |
Bod varu: | 69 °C (1013 hPa) |
Tlak par | 160 hPa (20 °C) |
Bod vzplanutí | -22 °C |
Index lomu | 1,375 |
Meze výbušnosti | 1,0 - 8,1 %(V) |
Hustota | 0,66 g/cm3 (20 °C) |
Hodnota pH | (H2O) not applicable |
Teplota vznícení | 240 °C |
Viskozita, kinematická | 0,50 mm2/( 20 °C) |
Ba (Barium) | ≤ 0.00001 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.00005 % |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.000005 % |
Co (Cobalt) | ≤ 0.000002 % |
Cr (Chromium) | ≤ 0.000002 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.000002 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.00001 % |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.00001 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.000002 % |
Ni (Nickel) | ≤ 0.000002 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.00001 % |
Sn (Tin) | ≤ 0.00001 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0.00001 % |
Evaporation residue | ≤ 0.001 % |
Water | ≤ 0.005 % |
ACS |