Tisk…
Kalorimetry, C 200
Dodavatel: IKA
IKAA10002387EA 978570 CZK
IKAC8803700 IKAC10002387 IKAA10002387 IKAC10002379 431-2900 IKAC8802500
Kalorimetry, C 200
Kalorimetry
Kompaktní a prostorově úsporný poloautomatizovaný kalorimetr pro stanovení výhřevnosti kapalných a pevných vzorků.
  • ruční doplnění a odvzdušňování kyslíku, manuální příprava vody
  • dekompoziční nádoba C 5010 může být vybavena pro použití jednorázového kelímku C14
  • nádoba odolná halogenům pro kvantitativní rozklad halogenů a síry
  • zahrnuje externí napájecí zdroj, vyhovuje všem globálním napětím od 100 to 240 V AC, 50/60 Hz; kalorimetr je napájen s nízkým provozním napětím 24 V DC
  • vhodné pro použití s kalorimetrickým softwarem Calwin C 5040: sledování a vizualizace měřicího postupu
Vhodné pro vzdělávací účely (např. technické školy, univerzity) a pro komerční, průmyslové laboratoře s nízkým počtem vzorků. Čtyři různé zkušební postupy isoperibolické, dynamické, časově řízené (automatické zapalování a výpočet výhřevnosti) nebo manuální uživatelské zážehové zapalování a manuální výpočty umožňují ideální přizpůsobení různým úkolům.
Informace o dodávce: Dodáváno se základním zařízením (měřící celou) C 200 vč. napájecího zdroje a zapalovacího adaptéru, dekompoziční nádoby C 5010 nebo dekompoziční nádoby odolné halogenům C 5012, konvertorové soupravy C 200.2, kyslíkové stanice C 248 a dalšího spotřebního materiálu pro instalaci a kalibraci.