Tisk…
Průtokový indikátor s lopatkovým kolem
Dodavatel: Brand
BRND134080EA 740 CZK
BRND134080
Průtokový indikátor s lopatkovým kolem
Indikátory průtoku
Průsvitné styren-acrylonitrilové (SAN) užitečné zařízení, které optimalizuje tok chladící vody během destilace a snižuje spotřebu vody.