Tisk…
Vialky mikrolitrové kompletní
VWRI548-1853EA 57930 CZK
VWRI548-1853
Vialky mikrolitrové kompletní
Kompletní mikrolitrové vialky zajišťují přesnost díky zužující se vnitřní konstrukci pro maximální využití bez nutnosti samostatného mikroinsertu. Zajišťují maximální využití pro GC a HPLC/UHPLC se zbytkovým objemem <1 µl.
  • použitelné jako vialka pro zkoncentrování - pevné skleněné dno nabízí výborný přenos tepla a stabilitu vialky
  • vhodné pro použití do autosamplerů - vialka má ploché skleněné dno a dotváří „standardní“ vzhled vialky
  • proměnlivý objem od 1,6 ml (maximální možný objem) až do 25 µl (minimální doporučený pracovní objem)
  • první hydrolytická třída