n-Tetradekan ≥99%
Dodavatel: ABCR GMBH
|
Nebezpečí
|
ABCRAB118948.0500EA
0
CZK
ABCRAB118948.0500
n-Tetradekan ≥99%
n-Tetradekan
Purity: 99%
CAS No.: 629-59-4
Molecular Formula: C14H30
Formula Weight: 198.39
Flash Point: 99°(211°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.763
Refractive Index: 1.4290
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: 6°
Boiling Point: 252-254°
MDL No.: MFCD00008986
Vzorec:
H₃C(CH₂)₁₂CH₃ MW: 198,39 g/mol Bod varu: 252…254 °C Bod tání: 6 °C Hustota: 0,763 Bod vzplanutí: 99 °C (211 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008986 CAS číslo: 629-59-4 EINECS: 211-096-0 |