Tisk…
n-Tetradekan
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Nebezpečí
EHERC17396500EA 1260 CZK
EHERC17396500
n-Tetradekan
n-Tetradekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
MW: 198,39 g/mol
Bod varu: 253,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: 6 °C
Hustota: 0,7628 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008986
CAS číslo: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/19/738619.jpg