Tisk…
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane for synthesis
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02622.0250EA 4940 CZK
8.02622.0250 8.02622.9999
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane for synthesis
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane
Vzorec: C₄H₈BrCl
MW: 171,46 g/mol
Bod varu: 157…159 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,4839 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000955
CAS číslo: 6974-77-2
EINECS: 230-224-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 171.46 g/mol
Boiling Point 157 - 159 °C (1013 hPa)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4845 (20 °C, 589 nm)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)