2-Ethylhexanal ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B23471.30EA
2660
CZK
B23471.30
B23471.18
2-Ethylhexanal ≥97%
2-Ethylhexanal
Purity: 97%
CAS No.: 123-05-7
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.21
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4155
Melting Point:
Boiling Point: 163°
Beilstein Reference: 1700556
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00006987
Vzorec:
C₈H₁₆O MW: 128,21 g/mol Bod varu: 163 °C Bod tání: < –100 °C Hustota: 0,819 Bod vzplanutí: 50 °C (122 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006987 CAS číslo: 123-05-7 EINECS: 204-596-5 UN: 1989 ADR: 3,III |