Tisk…
Podložky ruční, střední, 7440, Scotch-Brite™
Dodavatel: 3M
MMMA07440EA 4260 CZK
MMMA07440
Podložky ruční, střední, 7440, Scotch-Brite™
Ubousky/Utěrky Podložky čistící
Toto vysokohustotní podložka je nejagresivnější a nejodolnější při rychlém odebírání materiálu. Vynikající pro náročné čištění, odstraňování střepů a dokončování. Může být použita ručně, s ruční blokem nebo s brusným kotoučem.
  • brousí rychle, aby se odstranily nečistoty a oxidy při nejnáročnějších aplikacích čištění a konečných úpravách
  • poskytuje podobný výkon jako ocelová vlna 4
Abrazivní minerál: Oxid hlinitý střední kvality.