Tisk…
Podložky ruční, ultra fine, 7448, Scotch-Brite™
Dodavatel: 3M
Scotch-Brite™
115-3007EA 696 CZK
115-3007 115-1752
Podložky ruční, ultra fine, 7448, Scotch-Brite™
Ubousky/Utěrky Podložky čistící
Tyto ruční podložky mohou být použity namísto ocelové vlny pro úpravu kovových povrchů a pro přípravu barvy. Na rozdíl od jemné ocelové vlny, podložky Scotch-Brite™ se během používání netřepí a nezanechávají po použití jemné kovové třísky.
  • výkon jako ocelová vlna 00, bez třepení, nerezivý a nezanechává jemné kovové piliny
  • podložka se přizpůsobí nepravidelným povrchům a dostane se i do rohů bez ztráty brusného účinku
  • čistí kovy, kompozity a další materiály, aniž by došlo ke změně základního materiálu
  • netkaná podložka odolná k zatížení a teplu poskytuje konzistentní dokončení po dobu životnosti podložky
Ideální pro čištění, spojování, zpracování a konečné úpravy na kovech, dřevě, plastu a kompozitech.