Tisk…
Lahve na měření hustoty, nekalibrované
Dodavatel: Brand
614-0339EA 1790 CZK
614-0339 614-0342 614-0341 614-0344 614-0343
Lahve na měření hustoty, nekalibrované
Pyknometry
Borosilikátové sklo 3.3, druh Gay-Lussac
  • zátka NZ 10/19 s kapilárou
  • vrchol zátky broušený a leštěný
  • nominální kapacita vytištěna na dně
Certifikace: DIN ISO 3507