Chcete se opět přihlásit?
Micro capillaries, disposable, Openend®
Dodavatel: Hirschmann Laborgeräte
openend®
Openend®, disposable capillary pipettes, sodium heparinized, DURAN®, certified conformity, with predefined breaking point for exact volume configuration.
  • Openend is filled by capillary action beyond the middle to approximately the printed ring mark
  • Residual medium on the outside of the capillary is removed
  • Capillary separated through gentle pressure with the fingers
  • The completely filled part now contains the exact volume
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Popis Délka Bal. VWR katalogové číslo Množství
Sodium-heparinised micro capillaries, DURAN®, 10 µl 60 mm 1.000 HIRS905021001
Sodium-heparinised micro capillaries, DURAN®, 20 µl 60 mm 1.000 HIRS905022001
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rozbalit vše / Zavřít vše
Accessories for micro capillaries, disposable
Popis Bal. VWR katalogové číslo Množství
Pipetting aid for holding and draining disposable micropipettes, with rubber cap, 0,5 - 100 ml 10 HIRS9650101
Pipetting tongs (pliers) for secure holding of disposable end-to-end micropipettes, especially suitable for the Delbrück method 10 HIRS9660101
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství