Náhlavní díly 3M™ řady S nabízí ochranu hlavy a obličeje, též chrání oči a obličej před postřikem kapalinami a nízkým energetickým dopadem (stupeň F). Jsou vhodné pro aplikace, které vyžadují častou výměnu celé sestavy náhlavního dílu, jako jsou farmaceutická výroba a laboratorní práce nebo situace, kde je menší znečištění vnější textilie. Všechny náhlavní díly lze používat ve spojení s výkonnými systémy s pohonem vzduchu 3M (např. Jupiter™ a Dustmaster™), tudíž zajišťují ochranu dýchacích cest.
- lepší tvar a viditelnost
- vynikající průtok vzduchu
- pohodlná při dlouhodobém nošení díky volnému provedení
- nominální ochranný faktor: 500
S-133: Náhlavní díl pro běžné aplikace
S-333G: Šedý náhlavní díl se zvýšenou odolností k chemikáliím a poškrábání, tudíž vhodný pro aplikace v chemickém průmyslu. Materiál je měkký, tichý, odolný a s minimálním uvolňováním vláken.
S-433: Náhlavní díl s kapucí je vyroben z univerzálního, cenově výhodného materiálu. Náhlavní díl nabízí lepší odolnost k chemikáliím a poškrábání.
S-533: Náhlavní díl s kapucí vyrobenou z měkkého látky s nízkým uvolňováním vláken dobře zakrývá uživatele a poskytuje i pokrytí krku a ramen. Náhlavní díl nabízí lepší odolnost k chemikáliím a poškrábání.
S-655: Náhlavní díl s opětovně použitelným křížem zakrývá hlavu, obličej, krk a ramena. Kombinace ochrany obličeje, krku, ramen a dýchacích cest.
S-657: Náhlavní díl s kapucí, který je opatřen dvojitým pláštěm pro lepší respirační těsnění.
S-707: Náhradní kukla s vnitřním límcem pro náhlavní kříž Premium.
S-757: Náhlavní díl s kapucí z textilie, která je schopna zachytit postřik laků.
Certifikace: EN 166; meets highest respiratory class 12941 TH3 when used with respiratory systems.
EN 166; splňuje nejvyšší respirační třídu 12941 TH3 při použití s dýchacími systémy
Upozornení: *Univerzální velikost.