Tisk…
Láhve na média se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
391-0315EA 2750 CZK
391-0315 391-0317 391-0322 391-0299 391-0321 391-0323 391-0296 391-0295 391-0284 391-0298 391-0286 391-0297 391-0283 391-0294
Láhve na média se šroubovacím uzávěrem
Láhve Láhve na média
PS, PC nebo PETG, s PP šroubovým uzávěrem, sterilní.
  • konstrukce láhve je navržena pro lepší stabilitu při umístění na laboratorní stůl
  • díky prolisům na stranách láhve a tvarovaným místům pro prsty je zaručena dobrá manipulace s láhví i v rukavicích
  • snadno uchopitelná zátka láhve usnadňuje otevírání, uzavírání a stohování láhví na sebe, stejně tak zajišťuje vhodný upevňovací povrch při transportu
VWR řada jednorázových, kulatých, snadno uchopitelných láhví na média byla navržena pro uchovávání sterilních roztoků, jako jsou média pro tkáňové kultury, séra a pufry. Láhve jsou vyráběny ze třech nízkoroztažných plastů: polykarbonátu, který je schopen vydržet až tři cykly autoklávování a nabízí dobrou odolnost vůči alkoholu; polystyrenu, který je vhodný pro univerzální účely vodných roztoků buněčných kultur, a PETG pro nejuniverzálnější laboratorní skladování roztoků.
Vyrobeno z materiálů třídy VI v provoze kontrolovaném certifikátem ISO 13485.