Tisk…
VWR®, Kanystry širokohrdlé, bez obsahu BPA
Dodavatel: Avantor
216-0612EA 2900 CZK
VWRI216-0612
VWR®, Kanystry širokohrdlé, bez obsahu BPA
Bez obsahu BPA (Bisfenol A), průhledné.
  • univerzální technologie uzávěrů poskytuje flexibilitu ve volbě vyměnitelných spojek
  • varianta s extra širokým hrdlem pro ještě jednodušší plnění a čištění
  • technologie Smart Barb umožňuje kanystr doplnit o vyměnitelný kohoutek pro vypouštění
Kanystry bez BPA společnosti VWR jsou vyvinuty se zohledněním požadavků koncových uživatelů. Ergonomicky tvarované tělo kanystru je spolu s univerzálními VWR uzávěry. Snadné čištění a používání. Kanystr bez BPA je vyroben z pevného průhledného materiálu, který vykazuje dobrou tepelnou stabilitu. Kanystry bez BPA jsou vhodné pro použití na vodné roztoky a také se používají v přírodních vědách jako zásobníky pro většinu pufrů. Kanystry obsahují designové prvky, které usnadňují držení a manipulaci s kanystrem při zvedání, plnění a vyprazdňování, zatímco univerzální VWR uzávěry zajišťují vyměnitelné a těsné spojení. Designové prvky kanystru zahrnují držadla jak na vrchní, tak na spodní části kanystru, snadno čitelnou vyraženou stupnici a vylisovanou značku pro identifikaci materiálu kanystru. 20 litrový a 40 litrový kanystr je rovněž dostupný s extra širokým hrdlem pro ještě snazší plnění a čištění.