Tisk…
VWR®, Vialky silanizované
Dodavatel: VWR
VWR®
548-1373EA 17150 CZK
548-1373 548-1848
VWR®, Vialky silanizované
Vialky
Vylepšená citlivost analýzy vzorků díky eliminaci reakce mezi vzorkem a sklem.
  • ideální pro vysoce citlivé aplikace HPLC
  • deaktivovaný povrch skla, eliminuje reakci mezi polárními sloučeninami a sklem
  • ideální pro aminokyseliny, proteiny a fenoly
  • první hydrolytická třída