Tisk…
Kohouty na byrety, přímé
Dodavatel: Brand
BISTABIL
BRND81939EA 1480 CZK
BRND81939 BRND81917 BRND81919 BRND81937
Kohouty na byrety, přímé
Kohoutky
Borosilikátové sklo 5,4, hnědé.
  • Interchangeable key
  • With glass or PTFE key
  • Key with retention device
Kryt kohoutu se špičkou byrety a kladívkem.