Tisk…
Fix pro značení membrán, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
811-1235EA 3130 CZK
WHAT10499001
Fix pro značení membrán, Whatman™
Fix pro značení membrán s vysokým obsahem xylenu, který nesmývatelně píše na nitrocelulózu a nylonové membrány, které se používají pro standardní přenosové procesy.
  • zajišťuje snadnou identifikaci a orientaci přenosového gelu, kolonií a plaků a Western blotů, dokonce i když je membrána vlhká
  • kompatibilní s hybridizačními a inkubačními pufry
  • ideální značkovač pro zajištění záznamu přenosu