STC 100 je navrženo pro rychlé a přesné počítání bakteriálních kolonií.
- Multifunkční grafický displej zobrazuje počet bakteriálních kolonií (až do hodnoty 999), průměrnou hodnotu, čas a datum
- Zvuková a vizuální signalizace pro potvrzení každé připočtené kolonie
- Naměřená data je možné uložit na paměťovou kartu (volitelné)
U tohoto zařízení je možnost volby mezi dvěma režimy použití: jednoduchý režim (počítání kolonií na Petriho misce) nebo vícenásobný režim (počítání kolonií z až 20 Petriho misek, přičemž výsledná průměrná hodnota se neustále obnovuje a zobrazuje na displeji). Zařízení je vybaveno držákem na Petriho misky s tlakovým senzorem, takže je možné použít pro počítání jakýkoliv druh označovače, pera nebo sondy. Zařízení rovněž nabízí volitelnou možnost připojit externí počítací označovač. Pomocí komunikačního balíčku je možné napočítané hodnoty uložit společně s datem a časem jejich pořízení. Zařízení navíc nabízí možnost každé vypočítané hodnotě přiřadit vlastní ID (identifikační kód) nebo čárový kód (čtečka čárových kódů je volitelné příslušenství) vzorku.
Informace o dodávce: Dodávané s lupou, standardním zapisovačem, mřížkou Wolffhügel, adaptérem pro 90 mm Petriho misky, kabelem s univerzální zástrčkou.