Tisk…
Methylakrylát
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA10045400EA 1600 CZK
EHERCA10045400
Methylakrylát
Methylakrylát
Vzorec: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
MDL Number: MFCD00008627
CAS číslo: 96-33-3
EINECS: 202-500-6
UN: 1919
ADR: 3,II