Tisk…
Kyselina sírová 5 mol/l (10 N) vodný roztok
Dodavatel: Hach
Nebezpečí
HACH93153EA 1500 CZK
HACH93153
Kyselina sírová 5 mol/l (10 N) vodný roztok
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II