Tisk…
D-Cycloserine
Varování
MOLE69907662-1GEA 1260 CZK
MOLE69907662-1G MOLE69907662-5G
D-Cycloserine
D-Cycloserine
Vzorec: C₃H₆N₂O₂
MW: 102,09 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005353
CAS číslo: 68-41-7
EINECS: 200-688-4