Tisk…
4-Nitrothiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALN27209-5GEA 4410 CZK
SIALN27209-5G SIALN27209-25G
4-Nitrothiophenol, Sigma-Aldrich®
4-Nitrothiophenol
Vzorec: C₆H₅NO₂S
MW: 155,18 g/mol
MDL Number: MFCD00007343
CAS číslo: 1849-36-1
EINECS: 217-436-4