Chcete se opět přihlásit?
Burettes, graduated, with stopcock
Dodavatel: Kartell
High precison plastic burettes particularly useful for routine work to eliminate the danger of glass breakages, provides good resistance to chemicals.
  • Combination of different plastic materials (PMP, FEP, PVC)
  • The stopcock assembly is moulded in one piece, with FEP key
  • Requiring no lubricant and providing a leak-proof seal
Certifikace: Calibrated according to DIN 12.700 standards - Class B.
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Objem Dělení Bal. VWR katalogové číslo Množství
10 0,1 1 KART1997
25 0,1 1 612-2813
50 0,1 1 KART1999
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství