Tisk…
VWR®, Nálevky s krátkým stonkem
Dodavatel: VWR
VWR®
221-0180EA 1090 CZK
221-0180 221-0181 221-0182 221-0175 221-0176 221-0177 221-0178 221-0179
VWR®, Nálevky s krátkým stonkem
Nálevky Nálevky filtrační Nálevky k filtraci
Borosilikátové sklo, třída 3.3.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • vysoká teplotní odolnost
  • minimální teplotní roztažnost zajišťuje relativně vysokou odolnost proti změnám teploty
S hladkými vnitřními stěnami.
Certifikace: ISO 4798.